2-Bromo-3-chloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8849-5G
OR8849-25G
OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA
260
SEK
APOSOR8849-5G
APOSOR8849-25G
APOSOR8849-100G
2-Bromo-3-chloropyridine
2-Bromo-3-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Smältpunkt: 58…63 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04039344 CAS nummer: 96424-68-9 |