3,4-Dichloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 175 SEK
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dichloropyridine
3,4-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Smältpunkt: 22…23 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861989
CAS nummer: 55934-00-4