4-Klorfenol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: p-Chlorophenol
OR8830-100G OR8830-500G
APOSOR8830-100GEA 1050 SEK
APOSOR8830-100G APOSOR8830-500G
4-Klorfenol 99%
4-Klorfenol
Formel: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Kokpunkt: 217…220 °C
Smältpunkt: 39…45 °C
Densitet: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002318
CAS nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III