3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8813-25G OR8813-5G OR8813-1G
APOSOR8813-25GEA 1925 SEK
APOSOR8813-25G APOSOR8813-5G APOSOR8813-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016684
CAS nummer: 5396-18-9