4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
OR8809-25G OR8809-5G
APOSOR8809-25GEA 1750 SEK
APOSOR8809-25G APOSOR8809-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Smältpunkt: 202…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014670
CAS nummer: 1948-40-9