1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8804-5G OR8804-25G
APOSOR8804-5GEA 600 SEK
APOSOR8804-5G APOSOR8804-25G
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formel: C₈H₇ClO₂
Smältpunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 68301-59-7