4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8803-10G
OR8803-50G
APOSOR8803-10GEA
1525
SEK
APOSOR8803-10G
APOSOR8803-50G
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₇ClO₂ Kokpunkt: 247 °C Smältpunkt: 27…30 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00238557 CAS nummer: 6921-66-0 |