2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8788-100G OR8788-25G OR8788-5G
APOSOR8788-100GEA 1300 SEK
APOSOR8788-100G APOSOR8788-25G APOSOR8788-5G
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
2-Nitrobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Smältpunkt: 188…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009807
CAS nummer: 5455-59-4