Fenantren 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8782-100G OR8782-500G
APOSOR8782-100GEA 1200 SEK
APOSOR8782-100G APOSOR8782-500G
Fenantren 97%
Fenantren
Formel: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Kokpunkt: 336…340 °C
Smältpunkt: 95…101 °C
Densitet: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001168
CAS nummer: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III