4-Methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8764-25G OR8764-5G OR8764-100G
APOSOR8764-25GEA 310 SEK
APOSOR8764-25G APOSOR8764-5G APOSOR8764-100G
4-Methoxypyridine
4-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kokpunkt: 191 °C
Smältpunkt: 4 °C
Densitet: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 74 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00674049
CAS nummer: 620-08-6
EINECS: 210-624-7