4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8763-1G OR8763-5G OR8763-10G
APOSOR8763-1GEA 260 SEK
APOSOR8763-1G APOSOR8763-5G APOSOR8763-10G
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Smältpunkt: 70…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08543468
CAS nummer: 15513-48-1