4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8756-1G OR8756-5G
APOSOR8756-1GEA 290 SEK
APOSOR8756-1G APOSOR8756-5G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₃
Smältpunkt: 84…89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04974052
CAS nummer: 364794-79-6