(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
OR8747-100G OR8747-25G OR8747-500G
APOSOR8747-100GEA 650 SEK
APOSOR8747-100G APOSOR8747-25G APOSOR8747-500G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Smältpunkt: 86…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064496
CAS nummer: 90719-32-7