(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
OR8746-100G OR8746-25G OR8746-500G
APOSOR8746-100GEA 825 SEK
APOSOR8746-100G APOSOR8746-25G APOSOR8746-500G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Smältpunkt: 129…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00192393
CAS nummer: 90319-52-1