(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
OR8729-25G OR8729-5G
APOSOR8729-25GEA 4375 SEK
APOSOR8729-25G APOSOR8729-5G
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formel: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Smältpunkt: 70…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075172
CAS nummer: 95530-58-8