(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
OR8727-5G OR8727-1G
APOSOR8727-5GEA 260 SEK
APOSOR8727-5G APOSOR8727-1G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Smältpunkt: 86…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010846
CAS nummer: 102029-44-7