2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8719-100G OR8719-25G
APOSOR8719-100GEA 685 SEK
APOSOR8719-100G APOSOR8719-25G
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Kokpunkt: 140 °C/4mmHg
Smältpunkt: 111…115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003312
CAS nummer: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3