3-Bromo-2-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8711-1G OR8711-5G
APOSOR8711-1GEA 0 SEK
APOSOR8711-1G APOSOR8711-5G
3-Bromo-2-iodopyridine
3-Bromo-2-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
Kokpunkt: 138…139 °C/8mmHg
Smältpunkt: 50…52 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08543471
CAS nummer: 408502-43-2