8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8708-1G OR8708-5G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 275 SEK
APOSOR8708-1G APOSOR8708-5G APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₆BrNO
Smältpunkt: 185…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08741409
CAS nummer: 67805-67-8