5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8675-1G OR8675-500MG OR8675-5G
APOSOR8675-1GEA 620 SEK
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG APOSOR8675-5G
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02710611
CAS nummer: 24372-49-4