Furan-3-boronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8670-1G
OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA
260
SEK
APOSOR8670-1G
APOSOR8670-5G
Furan-3-boronic acid 98%
Furan-3-boronic acid
Formel:
C₄H₅BO₃ Smältpunkt: 139…144 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01319007 CAS nummer: 55552-70-0 |