Furan-2-boronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8669-100G OR8669-25G OR8669-5G
APOSOR8669-100GEA 2050 SEK
APOSOR8669-100G APOSOR8669-25G APOSOR8669-5G
Furan-2-boronic acid 98%
Furan-2-boronic acid
Formel: C₄H₅BO₃
Smältpunkt: 120 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00799544
CAS nummer: 13331-23-2