2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8666-1G OR8666-5G
APOSOR8666-1GEA 2450 SEK
APOSOR8666-1G APOSOR8666-5G
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,25 g/mol
Smältpunkt: 108…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07801180
CAS nummer: 206261-66-7