2-Piperidinoisonicotinonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8649-1G OR8649-250MG
APOSOR8649-1GEA 635 SEK
APOSOR8649-1G APOSOR8649-250MG
2-Piperidinoisonicotinonitrile 97%
2-Piperidinoisonicotinonitrile
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Smältpunkt: 55…57,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200992
CAS nummer: 127680-89-1