2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 1200 SEK
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde 97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Smältpunkt: 75…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007293
CAS nummer: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0