3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR8638-250MG OR8638-1G
APOSOR8638-250MGEA 2150 SEK
APOSOR8638-250MG APOSOR8638-1G
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Smältpunkt: 133…134 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00460466
CAS nummer: 886851-66-7