3-Bromo-5-hydroxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 940 SEK
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Bromo-5-hydroxypyridine
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smältpunkt: 166…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00661305
CAS nummer: 74115-13-2