2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8629-25G OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA 705 SEK
APOSOR8629-25G APOSOR8629-100G
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Smältpunkt: 193…197 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00092011
CAS nummer: 5409-39-2