5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 310 SEK
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Smältpunkt: 25…30 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427663
CAS nummer: 778611-64-6