4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 600 SEK
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Kokpunkt: 250…260 °C
Smältpunkt: 93…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075602
CAS nummer: 2075-45-8