3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8590-1G OR8590-25G OR8590-5G
APOSOR8590-1GEA 175 SEK
APOSOR8590-1G APOSOR8590-25G APOSOR8590-5G
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Smältpunkt: 164…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00126834
CAS nummer: 16642-79-8