9-Bromoanthracene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8575-100G OR8575-25G OR8575-5G
APOSOR8575-100GEA 1675 SEK
APOSOR8575-100G APOSOR8575-25G APOSOR8575-5G
9-Bromoanthracene 98%
9-Bromoanthracene
Formel: C₁₄H₉Br
MW: 257,13 g/mol
Smältpunkt: 97…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001243
CAS nummer: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3