6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR8568-1G OR8568-5G OR8568-10G
APOSOR8568-1GEA 910 SEK
APOSOR8568-1G APOSOR8568-5G APOSOR8568-10G
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₄BrCl₂N
MW: 276,9448 g/mol
Smältpunkt: 124…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258639
CAS nummer: 552331-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III