5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8550-10G
OR8550-1G
OR8550-5G
APOSOR8550-10GEA
6425
SEK
APOSOR8550-10G
APOSOR8550-1G
APOSOR8550-5G
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formel:
C₁₀H₁₅N₃OS Smältpunkt: 224…225 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01689082 CAS nummer: 5424-84-0 |