5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8535-1G OR8535-5G OR8535-25G
APOSOR8535-1GEA 890 SEK
APOSOR8535-1G APOSOR8535-5G APOSOR8535-25G
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formel: C₈H₁₀BrN₃O
Smältpunkt: 91…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00483251
CAS nummer: 84539-22-0