5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
OR8528-5G OR8528-1G
APOSOR8528-5GEA 5050 SEK
APOSOR8528-5G APOSOR8528-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂OS
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 81560-09-0