2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR8517-1G OR8517-500MG
APOSOR8517-1GEA 4975 SEK
APOSOR8517-1G APOSOR8517-500MG
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Formel: C₉H₁₀N₂O₄S
MW: 242,26 g/mol
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607896
CAS nummer: 952183-12-9