[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-1-(4-methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8513-1G OR8513-500MG
APOSOR8513-1GEA 3450 SEK
APOSOR8513-1G APOSOR8513-500MG
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Smältpunkt: 85…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607911
CAS nummer: 952183-26-5