1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8512-1G OR8512-5G
APOSOR8512-1GEA 1625 SEK
APOSOR8512-1G APOSOR8512-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228.27 g/mol
Smältpunkt: 136…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202206
CAS nummer: 27918-36-1