6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8507-1G OR8507-250MG
APOSOR8507-1GEA 3250 SEK
APOSOR8507-1G APOSOR8507-250MG
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Smältpunkt: >240 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607895
CAS nummer: 17874-78-1