{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8500-500MG OR8500-1G
APOSOR8500-500MGEA 0 SEK
APOSOR8500-500MG APOSOR8500-1G
{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
Formel: C₇H₇ClN₄OS
MW: 230,68 g/mol
Smältpunkt: 109…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607918
CAS nummer: 952183-33-4