1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR8497-1G
OR8497-500MG
APOSOR8497-1GEA
5125
SEK
APOSOR8497-1G
APOSOR8497-500MG
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₈ClN₃O MW: 221,65 g/mol Smältpunkt: 92…94 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09607915 CAS nummer: 952183-30-1 |