5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR8493-1G OR8493-5G
APOSOR8493-1GEA 3450 SEK
APOSOR8493-1G APOSOR8493-5G
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(2-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Formel: C₁₁H₇BrO₄
Smältpunkt: 145…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607936
CAS nummer: 952183-45-8