5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR8492-1G OR8492-5G OR8492-10G
APOSOR8492-1GEA 2475 SEK
APOSOR8492-1G APOSOR8492-5G APOSOR8492-10G
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
5-(4-Bromophenoxy)-2-furoic acid
Formel: C₁₁H₇BrO₄
Smältpunkt: 173…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607931
CAS nummer: 73420-68-5