1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8489-1G OR8489-500MG
APOSOR8489-1GEA 4975 SEK
APOSOR8489-1G APOSOR8489-500MG
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-Benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2 g/mol
Smältpunkt: 86…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09607908
CAS nummer: 124940-34-7