1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR8480-1G OR8480-5G
APOSOR8480-1GEA 1825 SEK
APOSOR8480-1G APOSOR8480-5G
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₄
MW: 251,24 g/mol
Smältpunkt: 182…184 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200945
CAS nummer: 868077-44-5