1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR8465-10G OR8465-1G OR8465-5G
APOSOR8465-10GEA 12500 SEK
APOSOR8465-10G APOSOR8465-1G APOSOR8465-5G
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₄
Smältpunkt: 200…201 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 223786-53-6