1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8450-1G OR8450-5G
APOSOR8450-1GEA 1675 SEK
APOSOR8450-1G APOSOR8450-5G
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(2-Nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₄
Smältpunkt: 171…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06362460
CAS nummer: 438192-02-0