1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR8442-1G OR8442-500MG
APOSOR8442-1GEA 5800 SEK
APOSOR8442-1G APOSOR8442-500MG
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₄S
Smältpunkt: 195…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08692435
CAS nummer: 942474-20-6