2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8428-5G OR8428-25G OR8428-100G
APOSOR8428-5GEA 260 SEK
APOSOR8428-5G APOSOR8428-25G APOSOR8428-100G
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smältpunkt: 69…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095219
CAS nummer: 22282-96-8